Learn More
5-Amino-1-Pentanol, 50 gew.% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2508-29-4 | C5H13NO | 103.16 g/mol
44.92 CHF - 862.29 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2508-29-4, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | C5H13NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 103.16 |
MDL-Nummer | MFCD00008237 |
InChI-Schlüssel | LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-amino-1-pentanol, 5-aminopentanol, 1-pentanol, 5-amino, pentanol, 5-amino, 5-amino-1-pentanol in water, 5-amino pentanol, 5-amino-l-pentanol, 5-aminopentanol-1, 5-hydroxypentylamine, 1-amino-5-pentanol |
PubChem CID | 75634 |
IUPAC-Name | 5-Aminopentan-1-ol |
SMILES | C(CCN)CCO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10462815
|
Thermo Scientific Acros
387910250 |
25 mL | Glasflasche |
44.92 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10391253
|
Thermo Scientific Acros
387911000 |
100 mL | Glasflasche |
119.60 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10280103
|
Thermo Scientific Acros
387918000 |
800 mL | Glasflasche |
862.29 CHF
800 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2508-29-4, 7732-18-5 | |
103.16 | |
LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N | |
75634 | |
C(CCN)CCO |
C5H13NO | |
MFCD00008237 | |
5-amino-1-pentanol, 5-aminopentanol, 1-pentanol, 5-amino, pentanol, 5-amino, 5-amino-1-pentanol in water, 5-amino pentanol, 5-amino-l-pentanol, 5-aminopentanol-1, 5-hydroxypentylamine, 1-amino-5-pentanol | |
5-Aminopentan-1-ol |
Spezifikation
5-Amino-1-pentanol | |
48.0 | |
0.9870g/mL | |
Echt | |
OH(CH2)5NH2 | |
0.987 | |
Solubility in water: miscible. | |
C(CCN)CCO | |
103.16 | |
103.16 |
2508-29-4, 7732-18-5 | |
52.0 | |
>100°C | |
C5H13NO | |
MFCD00008237 | |
5-amino-1-pentanol, 5-aminopentanol, 1-pentanol, 5-amino, pentanol, 5-amino, 5-amino-1-pentanol in water, 5-amino pentanol, 5-amino-l-pentanol, 5-aminopentanol-1, 5-hydroxypentylamine, 1-amino-5-pentanol | |
LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N | |
5-Aminopentan-1-ol | |
75634 | |
48.0 to 52.0% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 219-718-2
- 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.