Learn More
5-Amino-1-Pentanol, 50 gew.% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10462815
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Amino-1-Pentanol, 50 gew.% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462815
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
800 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10462815
Marke: Thermo Scientific Acros 387910250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2508-29-4 | C5H13NO | 103.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2508-29-4, 7732-18-5
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.16
MDL-Nummer MFCD00008237
InChI-Schlüssel LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-pentanol, 5-aminopentanol, 1-pentanol, 5-amino, pentanol, 5-amino, 5-amino-1-pentanol in water, 5-amino pentanol, 5-amino-l-pentanol, 5-aminopentanol-1, 5-hydroxypentylamine, 1-amino-5-pentanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75634
IUPAC-Name 5-Aminopentan-1-ol
SMILES C(CCN)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-pentanol
CAS Min. % 48.0
CAS Max. % 52.0
Dichte 0.9870g/mL
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel OH(CH2)5NH2
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.987
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 103.16
Reinheit (%) 48.0 to 52.0%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number387910250,387911000,387918000
ChargennummerA0430435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog Number387910250,387911000,387918000
ChargennummerA0431125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2021 Catalog Number387910250,387911000,387918000
ChargennummerA0391474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2020 Catalog Number387910250,387911000,387918000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
5-Amino-1-Pentanol, 50 gew.% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >