Learn More
5-Amino-1-methyl-1H-Pyrazol-4-Carbodamid, Thermo Scientific™
22.78 CHF - 59.11 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 18213-75-7 |
---|---|
Summenformel | C5H8N4O |
Molekulargewicht (g/mol) | 140.146 |
MDL-Nummer | MFCD00111808 |
InChI-Schlüssel | JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 265696 |
IUPAC-Name | 5-Amino-1-methylpyrazol-4-carboxamid |
SMILES | CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10763053
|
Thermo Scientific Maybridge
KM00775CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
22.78 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10600283
|
Thermo Scientific Maybridge
KM00775DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
59.11 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
18213-75-7 | |
140.146 | |
JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N | |
5-Amino-1-methylpyrazol-4-carboxamid |
C5H8N4O | |
MFCD00111808 | |
265696 | |
CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N |
Spezifikation
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide | |
95.0 | |
C5H8N4O | |
5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 5-amino-1-methyl, pubchem22392, 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxamide, 5-azanyl-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide, 1-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide,5-amino-1-methyl, 5-imino-1-methyl-2h-pyrazole-4-carboxamide, 3-imino-2-methyl-2,3-dihydro-1h-pyrazole-4-carboxamide | |
CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N | |
140.146 | |
140.15 |
18213-75-7 | |
95% | |
MFCD00111808 | |
JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N | |
5-Amino-1-methylpyrazol-4-carboxamid | |
265696 | |
95% |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Amino-1-methyl-1H-Pyrazol-4-Carbodamid, Thermo Scientific™