Learn More
5-Amino-1-methyl-1H-Pyrazol-4-Carbodamid, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10763053
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Amino-1-methyl-1H-Pyrazol-4-Carbodamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763053
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10763053
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM00775CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 18213-75-7
Summenformel C5H8N4O
Molekulargewicht (g/mol) 140.146
MDL-Nummer MFCD00111808
InChI-Schlüssel JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 265696
IUPAC-Name 5-Amino-1-methylpyrazol-4-carboxamid
SMILES CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 5-amino-1-methyl, pubchem22392, 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxamide, 5-azanyl-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide, 1-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide,5-amino-1-methyl, 5-imino-1-methyl-2h-pyrazole-4-carboxamide, 3-imino-2-methyl-2,3-dihydro-1h-pyrazole-4-carboxamide
Formelmasse 140.15
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Amino-1-methyl-1H-Pyrazol-4-Carbodamid, Thermo Scientific™ >