Learn More
Thermo Scientific™ Trockene Mikrosphären-Größenstandards der Serie 4D
Führen Sie mit Thermo Scientific™ trockenen Mikrosphären-Größenstandards der Serie 4D eine Kalibrierung von in der Luft befindlichen optischen Partikelzählern zur Erfüllung der Standards nach ISO 21501-4 durch.
533.00 CHF - 565.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Trace-Flow-Agent |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST |
Konzentration | 100 % Feststoffe |
Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
Inhalt | 1 g |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15349304
|
Thermo Scientific™
4D-03 |
3 μm |
565.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15369304
|
Thermo Scientific™
4D-10 |
10 μm |
565.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15359304
|
Thermo Scientific™
4D-07 |
7 μm |
533.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15241708
|
Thermo Scientific™
4D-05 |
5 μm |
533.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ trockenen Mikrosphären-Größenstandards der Serie 4D eine Kalibrierung von in der Luft befindlichen optischen Partikelzählern (OPC) zur Erfüllung der Vorschriften nach ISO 21501-4 durch. Diese für Instrumentenhersteller sowie für QS/QK-Manager in den Bereichen Pharma, Biotechnologie und der Elektronikherstellung hervorragend geeigneten Mikrosphären-Referenz-Beads zeichnen sich durch eine Kalibrierungsunsicherheit — der Bereich der Werte, innerhalb dessen der tatsächliche mittlere Durchmesser liegt — von weniger als oder gleich 2.5 % des mittleren Durchmessers aus.
Der Durchmesser ist rückführbar gemäß dem National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie), und das Zertifikat zur Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit stellt die Dokumentation bereit, die für QK/gesetzlich vorgeschriebene Programme und Audits erforderlich sind.- Die Messunsicherheit des mittleren Größenstandards von ≤2.5 % ermöglicht eine Kalibrierung von Luftpartikelzählern nach ISO
- Die hervorragende Gleichförmigkeit bietet einen exakten Kalibrierungspunkt beim Einstellen der Kalibrierungskurve.
- Der Durchmesser ist rückführbar gemäß NIST, einem bekannten staatlichen Standard.
- Das Zertifikat zur Rückführbarkeit bietet einen objektiven Nachweis für die QK-Konformität.
- Erhältlich in Durchmessern von 3 μm, 5 μm, 7μm und 10 μm
- Praktisch verpackt in Fläschchen mit Tropfspitze für die direkte Abgabe in die Probenkammer.
Spezifikation
Trace-Flow-Agent | |
100 % Feststoffe | |
1 g | |
Kalibrierung des optischen Partikelzählers in der Luft | |
Partikel in Standardgrößen |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
Sofern nicht anders angegeben, bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. | |
Weiß | |
Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) |