Learn More
Thermo Scientific™ Trockene Mikrosphären-Größenstandards der Serie 4D
Führen Sie mit Thermo Scientific™ trockenen Mikrosphären-Größenstandards der Serie 4D eine Kalibrierung von in der Luft befindlichen optischen Partikelzählern zur Erfüllung der Standards nach ISO 21501-4 durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 4D-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15241708
  • 533.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab: 23-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ trockenen Mikrosphären-Größenstandards der Serie 4D eine Kalibrierung von in der Luft befindlichen optischen Partikelzählern (OPC) zur Erfüllung der Vorschriften nach ISO 21501-4 durch. Diese für Instrumentenhersteller sowie für QS/QK-Manager in den Bereichen Pharma, Biotechnologie und der Elektronikherstellung hervorragend geeigneten Mikrosphären-Referenz-Beads zeichnen sich durch eine Kalibrierungsunsicherheit — der Bereich der Werte, innerhalb dessen der tatsächliche mittlere Durchmesser liegt — von weniger als oder gleich 2.5 % des mittleren Durchmessers aus.
Der Durchmesser ist rückführbar gemäß dem National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie), und das Zertifikat zur Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit stellt die Dokumentation bereit, die für QK/gesetzlich vorgeschriebene Programme und Audits erforderlich sind.
  • Die Messunsicherheit des mittleren Größenstandards von ≤ 2,5 % ermöglicht eine Kalibrierung von Luftpartikelzählern nach ISO.
  • Die hervorragende Gleichförmigkeit bietet einen exakten Kalibrierungspunkt beim Einstellen der Kalibrierungskurve.
  • Der Durchmesser ist nachweisbar gemäß NIST, einem bekannten staatlichen Standard.
  • Das Zertifikat zur Nachweisbarkeit bietet einen objektiven Nachweis für die QK-Konformität.
  • Erhältlich in Durchmessern von 3 μm, 5 μm, 7 μm und 10 μm
  • Praktisch verpackt in Fläschchen mit Tropfspitze für die direkte Abgabe in die Probenkammer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trace-Flow-Agent
100 % Feststoffe
1 g
Kalibrierung des optischen Partikelzählers in der Luft
Partikel in Standardgrößen
5 μm
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Sofern nicht anders angegeben, bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Weiß
Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer269241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number4D-05
Chargennummer263147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number4D-05
Chargennummer270367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number4D-05
Chargennummer273267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number4D-05
Chargennummer264134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number4D-05
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Trockene Mikrosphären-Größenstandards der Serie 4D > Durchmesser:5 μm