Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 3500 D MWCO Vorbenetzte standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Mit vorgebenetzten gebrauchsfertigen Schläuchen, die vorher nicht eingeweicht oder von Glycerin gereinigt werden müssen
126.00 CHF - 212.00 CHF
Spezifikation
MWCO | 3,5 kDa |
---|---|
Menge | 1 m Schläuche/Kit |
Includes:
- 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
- 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15370732
|
Spectrum™
132592T |
29 mm | 6,4 ml/cm Vol./Länge |
212.00 CHF
1 Meter |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15360732
|
Spectrum™
132590T |
11,5 mm | 1,1 ml/cm Vol./Länge |
126.00 CHF
1 Meter |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15380732
|
Spectrum™
132594T |
34 mm | 9,3 ml/cm Vol./Länge |
162.00 CHF
1 Meter |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
- Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
- Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
- Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen
Spezifikation
3,5 kDa | |
1 m Schläuche/Kit |