Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 3500 D MWCO Vorbenetzte standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Mit vorgebenetzten gebrauchsfertigen Schläuchen, die vorher nicht eingeweicht oder von Glycerin gereinigt werden müssen
Marke: Spectrum™ 132590T
Includes:
- 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
- 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche
Beschreibung
- Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
- Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
- Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
- Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen
Spezifikation
3,5 kDa | |
11,5 mm | |
1,1 ml/cm Vol./Länge | |
1 m Schläuche/Kit |