Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 3500 D MWCO Vorbenetzte standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Mit vorgebenetzten gebrauchsfertigen Schläuchen, die vorher nicht eingeweicht oder von Glycerin gereinigt werden müssen
Marke:  Spectrum™ 132594T
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15380732
  • 162.00 CHF / 1 Meter
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
  • 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
  • 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
  • 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche
Beschreibung
Beschreibung
  • Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
  • Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
  • Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
  • Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen
Spezifikation
Spezifikation
3,5 kDa
34 mm
9,3 ml/cm Vol./Länge
1 m Schläuche/Kit