Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Einsatzsystem-Mikrotiterplatten – 24-Well Standardplatte
Standardmäßige 24-Mikrotiterplatte
155.00 CHF - 162.00 CHF
Spezifikation
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Einsatzsystem
Wellanzahl 24
Zur Verwendung mit (Anwendung) Co-Kultur, Sekretionsstudien, Migrationsstudien
Zur Verwendung mit (Geräte) Einsatz-System
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15503783
Unterlagen ansehen
BRAND™
782890
cellGrade plus
162.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15620647
Unterlagen ansehen
BRAND™
782880
pureGrade S
155.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent
  • Erhältlich mit pureGrade™ S und cellGrade™ plus Oberfläche
  • Enthält 24 einzeln füllbare Wells, die mit Streifen von 4 Einsätzen und/oder einzelnen Einsätzen bestückt werden können
  • Führungsrippen lassen den Einsatz perfekt sitzen
  • Speziell entwickelte Zufuhranschlüsse für einfachen Medienwechsel, geeignet für Robotik/Automatisierung
  • 10 Platten/Pkg. (Einzeln verpackt mit Deckel)
Anwendungen:
Co-Kultur, Sekretionsstudien, Migrationsstudien
Compliance
ANSI/SLAS-Standards 1 und 4
Spezifikation
Spezifikation
Steril
24
Einsatz-System
Zellkultur-Einsatzsystem
Co-Kultur, Sekretionsstudien, Migrationsstudien
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ MARKEPlatten™ Einsatzsystem-Mikrotiterplatten – 24-Well Standardplatte