Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Einsatzsystem-Mikrotiterplatten – 24-Well Standardplatte
Standardmäßige 24-Mikrotiterplatte
Marke: BRAND™ 782890
124.54 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21928" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparent
- Erhältlich mit pureGrade™ S und cellGrade™ plus Oberfläche
- Enthält 24 einzeln füllbare Wells, die mit Streifen von 4 Einsätzen und/oder einzelnen Einsätzen bestückt werden können
- Führungsrippen lassen den Einsatz perfekt sitzen
- Speziell entwickelte Zufuhranschlüsse für einfachen Medienwechsel, geeignet für Robotik/Automatisierung
- 10 Platten/Pkg. (Einzeln verpackt mit Deckel)
Anwendungen:
Co-Kultur, Sekretionsstudien, Migrationsstudien
Compliance
ANSI/SLAS-Standards 1 und 4
Spezifikation
Steril | |
Zellkultur-Einsatzsystem | |
Co-Kultur, Sekretionsstudien, Migrationsstudien |
cellGrade plus | |
24 | |
Einsatz-System |