Learn More
Thermo Scientific™ Gleichgroße Partikel der Serie 4000
Gleichgroße Partikel minimieren die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte.
394.00 CHF - 1760.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Jedem Standardpaket liegt ein Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST bei, das eine Beschreibung der Kalibriermethode und der damit verbundenen Ungenauigkeit sowie eine Tabelle mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften enthält. |
---|---|
Beschreibung | NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern |
Farbe | Weiß oder farblos |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit geringer Standardabweichung |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11583103
|
Thermo Scientific™
4009A |
1,0 μm |
473.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11593103
|
Thermo Scientific™
4010A |
1,0 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11889742
|
Thermo Scientific™
4011A |
1,1 μm |
418.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10564775
|
Thermo Scientific™
4013A |
1,3 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11809752
|
Thermo Scientific™
4016A |
1,6 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11819752
|
Thermo Scientific™
4018A |
1,8 μm |
418.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11829752
|
Thermo Scientific™
4025A |
2,5 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11839752
|
Thermo Scientific™
4202A |
2 μm |
1760.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11849752
|
Thermo Scientific™
4203A |
3 μm |
418.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11859752
|
Thermo Scientific™
4204A |
4 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11583113
|
Thermo Scientific™
4205A |
5 μm |
440.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11879752
|
Thermo Scientific™
4206A |
6 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11889752
|
Thermo Scientific™
4207A |
7 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11899752
|
Thermo Scientific™
4208A |
8 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11809762
|
Thermo Scientific™
4209A |
9 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11533123
|
Thermo Scientific™
4210A |
10 μm |
1640.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10094637
|
Thermo Scientific™
4212A |
12 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10550924
|
Thermo Scientific™
4215A |
15 μm |
423.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11849762
|
Thermo Scientific™
4220A |
20 μm |
473.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11573123
|
Thermo Scientific™
4225A |
25 μm |
1545.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11879762
|
Thermo Scientific™
4230A |
30 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11889762
|
Thermo Scientific™
4240A |
40 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
13495718
|
Thermo Scientific™
4240A |
40 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11503133
|
Thermo Scientific™
4250A |
50 μm |
423.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11809772
|
Thermo Scientific™
4260A |
60 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
12687626
|
Thermo Scientific™
4260A |
60 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11523133
|
Thermo Scientific™
4270A |
70 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11533133
|
Thermo Scientific™
4280A |
80 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11543133
|
Thermo Scientific™
4310A |
100 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11849772
|
Thermo Scientific™
4311A |
110 μm |
409.76 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11859772
|
Thermo Scientific™
4314A |
140 μm |
473.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11869772
|
Thermo Scientific™
4316A |
160 μm |
394.00 CHF
15 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10793507
|
Thermo Scientific™
4320A |
200 μm |
418.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11889772
|
Thermo Scientific™
4324A |
240 μm |
394.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15356004
|
Thermo Scientific™
4328A |
280 μm |
394.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10391675
|
Thermo Scientific™
4330A |
300 μm |
394.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10575265
|
Thermo Scientific™
4340A |
400 μm |
394.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11819782
|
Thermo Scientific™
4350A |
500 μm |
394.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11829782
|
Thermo Scientific™
4355A |
550 μm |
394.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10450185
|
Thermo Scientific™
4365A |
650 μm |
394.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11849782
|
Thermo Scientific™
4375A |
750 μm |
394.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10545074
|
Thermo Scientific™
4400A |
1000 μm |
394.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ gleichgroße Partikel der Serie 4000 minimieren die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte und eignen sich ausgezeichnet für Anwendungen, bei denen ein NIST™ rückverfolgbarer Größenstandard mit einer sehr geringen Standardabweichung benötigt wird.
Eigenschaften:- Anstelle unregelmäßig geformter Partikel werden Partikelsphären verwendet.
- Mittlere Durchmesser wurden mit Thermo Fisher Scientific™ NIST™ rückverfolgbaren Mikroskopiemethoden kalibriert.
- Größenverteilung und Gleichförmigkeit werden anhand elektrischer Widerstandsanalyse oder optischer Mikroskopie gemessen.
- Partikel der Serie 4000 von 1 bis 160 μm werden aus Polystyrol (PS) hergestellt
- Partikel der Serie 4000 von 200 bis 1.000 μm werden aus mit Divinylbenzol quervernetztem Polystyrol (PSDVB) hergestellt.
Bestellinformationen:
Produkte von 1 bis 160 μm sind als wässrige Suspensionen in 15 ml-Fläschchen mit Tropfspitze abgepackt, in einer optimalen Konzentration für Dispersion, Handhabung und Verdünnung erhältlich. Durchmesser ab 200 μm werden als Trockensphären abgepackt. Die Packungen sind mit Chargennummern versehen, die den technischen Kundendienst und die Unterstützung nach dem Verkauf erleichtern sollen.
Thermo Fisher Scientific™ besitzt eigene Konstruktions-, Produktions- und Messtechnikeinrichtungen, damit eine bessere Qualitätskontrolle gewährleistet ist und auf Kundenwünsche schneller reagiert werden kann. Neben diesen Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Silika- und Glasmaterialien an. Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgelistet sind, erhalten Sie bei unserem Technischen Kundendienst.
Inhalt:
Kalibrierungs- und Rückverfolgbarkeitszertifikat gemäß NIST, einschließlich Beschreibung der Kalibrierungsmethode und ihrer Messunsicherheit, Tabelle chemischer und physikalischer Eigenschaften und Sicherheitsdatenblatt
Spezifikation
Jedem Standardpaket liegt ein Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST bei, das eine Beschreibung der Kalibriermethode und der damit verbundenen Ungenauigkeit sowie eine Tabelle mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften enthält. | |
Weiß oder farblos | |
Polystyrol | |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern | |
Anwendungen mit geringer Standardabweichung | |
Partikel in Standardgrößen | |
1.05 g/cm³ |