Learn More
Thermo Scientific™ Gleichgroße Partikel der Serie 4000
Gleichgroße Partikel minimieren die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte.
Marke:  Thermo Scientific™ 4013A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10564775
  • 394.00 CHF / 15 Milliliter
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ gleichgroße Partikel der Serie 4000 minimieren die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte und eignen sich ausgezeichnet für Anwendungen, bei denen ein NIST™ rückverfolgbarer Größenstandard mit einer sehr geringen Standardabweichung benötigt wird.
Eigenschaften:
  • Anstelle unregelmäßig geformter Partikel werden Partikelsphären verwendet.
  • Die mittleren Durchmesser wurden mit auf NIST™-rückführbaren Mikroskopie-Methoden von Thermo Fisher Scientific™ kalibriert.
  • Größenverteilung und Gleichförmigkeit werden anhand elektrischer Widerstandsanalyse oder optischer Mikroskopie gemessen.
  • Partikel der Serie 4000 von 1 bis 160 μm werden aus Polystyrol (PS) hergestellt
  • Partikel der Serie 4000 von 200 bis 1.000 μm werden aus mit Divinylbenzol quervernetztem Polystyrol (PSDVB) hergestellt.
Bestellinformationen:
Produkte von 1 bis 160 μm werden abgepackt als wässrige Suspensionen in 15 ml-Fläschchen mit Tropfspitze bei einer optimalen Konzentration für Dispersion, Handhabung und Verdünnung. Durchmesser von 200 μm und darüber hinaus werden als trockene Partikel abgepackt. Die Packungen sind nach Chargen nummeriert, was nach dem Kauf ausgezeichneten technischen Service und Support gewährleistet.
Thermo Fisher Scientific™ besitzt eigene Konstruktions-, Produktions- und Messtechnikeinrichtungen, um seine Qualitätssicherung und Reaktivität auf Kundenwünsche zu optimieren. Zusätzlich zu dieser Reihe von Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Silika und Glasmaterialien. Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgelistet sind, erhalten Sie bei unserem Technischen Kundendienst.
Im Lieferumfang enthalten:
Kalibrierungs- und Rückverfolgbarkeitszertifikat gemäß NIST, einschließlich Beschreibung der Kalibrierungsmethode und ihrer Messunsicherheit; Tabelle chemischer und physikalischer Eigenschaften; Materialsicherheitsdatenblatt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
1,00% Feststoffe
Polymerpartikel in Wasser
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
15 ml
s = 0.021μm , 1,5 % CV
1,3 μm
Jedem Standardpaket liegt ein Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST bei, das eine Beschreibung der Kalibriermethode und der damit verbundenen Ungenauigkeit sowie eine Tabelle mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften enthält.
In einem dicht geschlossenen Behälter bei 4 bis 30 °C aufbewahren. Flasche aufrecht lagern und dicht verschlossen halten. Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern
Anwendungen mit geringer Standardabweichung
Partikel in Standardgrößen
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer228551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4013A
Chargennummer253245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4013A
Chargennummer230769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4013A
Chargennummer266061_0426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4013A
Chargennummer266061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4013A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gleichgroße Partikel der Serie 4000 > Durchmesser:1,361 μm ± 0,015 μm, σ = 0,021 μm, 1,5% CV