Learn More
Masterflex™ 4-Wege-Hahn
Diese Absperrhähne eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer™ Absperrhähne mit 4-Wege-Bohrung verfügen über einen Körper aus PC und einen Schaft aus HDPE.
41.70 CHF - 72.30 CHF
Spezifikation
Typ | Sperrhahn |
---|---|
Material | Polycarbonat und HDPE, HDPE |
Plug Material | Polycarbonat und HDPE |
Outlet Port | Männlicher Luer-Lock-Stecker oder männlicher Luer-Slip-Stecker |
Produktcode | Marke | Connectors | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Connectors | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11742683
|
Masterflex™
30600-04 |
Luer-Lock, männlich |
72.30 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11762673
|
Masterflex™
30600-03 |
Luer-Slip, männlich | N/A | |||||||
Beschreibung
Diese Absperrhähne eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-Parmer™ Absperrhähne mit 4-Wege-Bohrung verfügen über einen Körper aus PC und einen Schaft aus HDPE.
- Vierwegehahn
- Auswahl zwischen Absperrhähne mit einem männlichen Luer-Lock oder einem männlichen Luer-Slip
- Der Griff am Vierwegehahn ist um 360° drehbar
Spezifikation
Sperrhahn | |
Polycarbonat und HDPE, HDPE | |
Polycarbonat und HDPE | |
Männlicher Luer-Lock-Stecker oder männlicher Luer-Slip-Stecker |