Learn More
Masterflex™ 4-Wege-Hahn
Diese Absperrhähne eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer™ Absperrhähne mit 4-Wege-Bohrung verfügen über einen Körper aus PC und einen Schaft aus HDPE.
Marke:  Masterflex™ 30600-04
31.27 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11742683
  • 72.30 CHF / 10 Stück
Outlet Corner
Aktionscode 24097 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Diese Absperrhähne eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-Parmer™ Absperrhähne mit 4-Wege-Bohrung verfügen über einen Körper aus PC und einen Schaft aus HDPE.
  • Vierwegehahn
  • Auswahl zwischen Absperrhähne mit einem männlichen Luer-Lock oder einem männlichen Luer-Slip
  • Der Griff am Vierwegehahn ist um 360° drehbar
Achtung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder bestimmt und sollte dafür nicht verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Sperrhahn
Polycarbonat und HDPE
Luer-Lock, männlich
Polycarbonat und HDPE, HDPE
Männlicher Luer-Lock-Stecker oder männlicher Luer-Slip-Stecker
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24097
    Gültig bis zum2025-06-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 19/05/2025 und dem 16/06/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ 4-Wege-Hahn > Luer-Lock, männlich