Learn More
4-(Trifluormethyl)anilin, ≥97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10516334
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Trifluormethyl)anilin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10516334
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Artikelnummer. 10516334
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB00719DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 455-14-1
Summenformel C7H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 161.127
MDL-Nummer MFCD00064396
InChI-Schlüssel ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9964
ChEBI CHEBI:40750
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)aniline
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.2960g/mL
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CF3
Menge 1 g
Formelmasse 161.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzotrifluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Aminobenzotrifluoride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(Trifluormethyl)anilin, ≥97 %, Thermo Scientific™ >