Learn More
4-(Trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484077
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484077
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11484077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19512.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 4315-07-5 | C9H6F3O3 | 219.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4315-07-5
MDL-Nummer MFCD00061239
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Summenformel C34H22N8Na2O10S2
Menge 1 g
Beilstein 2695336
Synonym diamine green b, c.i. direct green 6, disodium salt, pontamine green, dianil green, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-6-2-4'-2-4-hydroxyphenyl diazenyl 1,1'-biphenyl-4-yl diazenyl-3-2-4-nitrophenyl diazenyl-, sodium salt 1:2
InChI-Schlüssel LQDBIEHCXRQVQI-LYAINCPBSA-L
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=NNC2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)NN=C4C(=CC5=CC(=C(C(=C5C4=O)N)N=NC6=CC=C(C=C6)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-[[4-[4-[2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]phenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 812.70
PubChem CID 44135513
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2022 Catalog NumberA19512.06,A19512.03
ChargennummerI7862A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19512.06,A19512.03
ChargennummerI4844B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19512.06,A19512.03
Chargennummer10137668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19512.06,A19512.03
Chargennummer10218650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19512.06,A19512.03
Name des Produkts
4-(Trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >