Learn More
4-(Trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494077
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494077
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11494077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19512.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4315-07-5
MDL-Nummer MFCD00061239
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Summenformel C9H6F3O3
Menge 5 g
Beilstein 2695336
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-trifluoromethoxy phenylaceticacid, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetic acid, 4-trifluoromethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethoxy, maybridge3_006163
InChI-Schlüssel ZMTIBXQPXBUWPQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)OC(F)(F)F
IUPAC-Name 2-[4-(trifluormethoxy)phenyl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 219.14
PubChem CID 2777319
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2022 Catalog NumberA19512.06,A19512.03
ChargennummerI7862A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19512.06,A19512.03
ChargennummerI4844B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19512.06,A19512.03
Chargennummer10137668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19512.06,A19512.03
Chargennummer10218650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19512.06,A19512.03
Name des Produkts
4-(Trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >