Learn More
(4-Pyrimidin-2-ylphenyl)Methanol, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10536714
Zum Warenkorb hinzufügen
(4-Pyrimidin-2-ylphenyl)Methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10536714
5 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10536714
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC56209DE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 100806-78-8
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.214
MDL-Nummer MFCD09064975
InChI-Schlüssel NUNFHGGALVZZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,4-2-pyrimidinyl, acmc-20dp6c, 4-2-pyrimidinyl benzenemethanol, 4-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-olMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15597455
IUPAC-Name (4-Pyrimidon-2-ylphenyl)Methanol
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(4-Pyrimidin-2-ylphenyl)Methanol, 95 %, Thermo Scientific™ >