Learn More
Fisherbrand™ Vorratsbehälter mit Unterteilungen, 4 Plätze
Halten Sie Ersatzartikel für Labor und Büro einfach zugänglich. Fisherbrand™ Acryl-Dispensierbehälter verfügen über große Öffnungen mit Klappdeckeln für einfaches Befüllen und Dispensieren. Die robusten durchsichtigen Behälter erleichtern die Überwachung des Bestands. Vier Fächer helfen bei der Organisation kleiner Teile.
Marke:  Fisherbrand™ HS23404F
82.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11784834
  • 96.60 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Pipettenspitzen, Röhrchen, Anschlüsse, Spritzenfilter, Septa und andere Kleinteile im Labor oder Büro geeignet
  • Aus 3 mm dickem, transparentem Acryl für eine Übersicht über das Inventar auf einen Blick
  • Klappdeckel auf großen Öffnungen für ein schnelles Befüllen und Entleeren
  • Vier Abteilungen helfen beim Organisieren und Kategorisieren der Teile
  • Klappdeckelabdeckungen für eine sichere und staubfreie Aufbewahrung
  • Mit rutschfesten Gummifüßen
Spezifikation
Spezifikation
Vorratsbehälter mit Unterteilungen, 4 Plätze
Transparent
278 mm
290 mm
Acryl
Je 1
210 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    16
    Stunden
    21
    Minuten
    22
    Sekunden
    36
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vorratsbehälter mit Unterteilungen, 4 Plätze > Farbe: Transparentes Acryl