Learn More
4-Oxo-3-Aza-Tricyclo[4.2.1.0 (2.5 )]non-7-en, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14735-70-7 | C8H9NO | 135.17 g/mol
141.71 CHF - 643.20 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14735-70-7 |
---|---|
Summenformel | C8H9NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 135.17 |
MDL-Nummer | MFCD20481984 |
InChI-Schlüssel | WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 3-aza-tricyclo 4.2.1.0 2,5 non-7-en-4-one |
PubChem CID | 130862428 |
IUPAC-Name | 3-Azatricyclo[4.2.1.0²,⁵]non-7-en-4-on |
SMILES | O=C1NC2C1C1CC2C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10003260
|
Thermo Scientific Acros
268110010 |
1 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10247173
|
Thermo Scientific Acros
268110050 |
5 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14735-70-7 | |
135.17 | |
WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYNA-N | |
130862428 | |
O=C1NC2C1C1CC2C=C1 |
C8H9NO | |
MFCD20481984 | |
3-aza-tricyclo 4.2.1.0 2,5 non-7-en-4-one | |
3-Azatricyclo[4.2.1.0²,⁵]non-7-en-4-on |
Spezifikation
4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene | |
14735-70-7 | |
Beige | |
99% | |
MFCD20481984 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and ethanol | |
O=C1NC2C1C1CC2C=C1 | |
135.17 | |
135.17 | |
Nadelartiges Kristallpulver |
99% | |
117.0°C to 122.0°C | |
Echt | |
C8H9NO | |
3-aza-tricyclo 4.2.1.0 2,5 non-7-en-4-one | |
WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYNA-N | |
3-Azatricyclo[4.2.1.0²,⁵]non-7-en-4-on | |
130862428 | |
99% |