Learn More
4-Oxo-3-Aza-Tricyclo[4.2.1.0 (2.5 )]non-7-en, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10003260
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 14735-70-7 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14735-70-7
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD20481984
InChI-Schlüssel WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-aza-tricyclo 4.2.1.0 2,5 non-7-en-4-one
PubChem CID 130862428
IUPAC-Name 3-Azatricyclo[4.2.1.0²,⁵]non-7-en-4-on
SMILES O=C1NC2C1C1CC2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 117.0°C to 122.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and ethanol
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Nadelartiges Kristallpulver
Name des Produkts
4-Oxo-3-Aza-Tricyclo[4.2.1.0 (2.5 )]non-7-en, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >