Learn More
4-Nitrophenylpalmitat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
The activities of free and immobilized PPL were determined by spectrophotometric assay using 4-nitrophenyl palmitate (pNPP) as substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Die Aktivitäten von freiem und immobilisiertem PPL wurden mittels eines spektrophotometrischen Assays mit 4-Nitrophenylpalmitat (pNPP) als Substrat bestimmt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in CHCl3.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei -20 °C
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl palmitate |
Schmelzpunkt | 65°C to 66°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1891754 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in CHCl3. |
Formelmasse | 377.53 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10255124 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | L10896.03,L10896.06 |
10253289 | Analysenzertifikat | 04/12/2024 | L10896.03,L10896.06 |
10248335 | Analysenzertifikat | 20/10/2023 | L10896.03,L10896.06 |
10242668 | Analysenzertifikat | 09/08/2022 | L10896.03,L10896.06 |
10231677 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L10896.03,L10896.06 |