Learn More
4-Nitrophenyl-alpha-D-Glucopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11312427
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenyl-alpha-D-Glucopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312427
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11312427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10070.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside acts as a chromogenic substrate for alfa-D-glucosidase inhibitor. It is also used in the detection of glucansucrases and for yeast alfa-D-glucosidase. Further, it is a substrate for lysosomal alfa-glucosidase and maltase-glucoamylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-nitrophenyl-α-D-Glucopyranosid wirkt als chromogenes Substrat für alfa-D-Glucosidase-Inhibitor. Es wird auch zum Nachweis von Glucansulfasen und für Hefe alfa-D-Glucosidase verwendet. Darüber hinaus ist es ein Substrat für Lysosomal alfa-Glucosidase und Maltase-Glucoamylase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, warmem Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3767-28-0
Summenformel C12H15NO8
Molekulargewicht (g/mol) 301.251
MDL-Nummer MFCD00064088
InChI-Schlüssel IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-glucoside, pnpalphaglu, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, p-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, png, p-nitrophenyl, a-d-glucopyranosideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 92969
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside
Schmelzpunkt 206°C to 207°C
Menge 5 g
Beilstein 92212
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,warm ethanol and methanol.
Optische Drehung +218° (c=0.5 in Water)
Formelmasse 301.25
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog NumberL10070.03,L10070.06
ChargennummerZ31H014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL10070.03,L10070.06
Chargennummer10240487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberL10070.03,L10070.06
Chargennummer10240614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberL10070.03,L10070.06
Chargennummer10240448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberL10070.03,L10070.06
Name des Produkts
4-Nitrophenyl-alpha-D-Glucopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >