Learn More
4-Nitrocatechol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-nitrocatechol (4ncat) is a suitable ligand for amperometric determination of Al(III) at environmental concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Nitrocatechol (4ncat) ist ein geeigneter Ligand für die amperometrische Bestimmung von Al(III) in Umweltkonzentrationen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrocatechol |
Schmelzpunkt | 174°C to 177°C |
Summenformel | C2H2NiO4 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1867508 |
Synonym | nickel formate, nickel diformate, nickel ii formate, unii-y4yt27n8qn, nickel 2+ diformate, y4yt27n8qn, formic acid, nickel 2+ salt, formic acid, nickel salt, formic acid, nickel 2+ salt 2:1, 64-18-6 parent |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
InChI-Schlüssel | HZPNKQREYVVATQ-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ni+2] |
IUPAC-Name | Nickel(2+);diformiat |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245223 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | A12122.06,A12122.14,A12122.22 |
10185188 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12122.06,A12122.14,A12122.22 |
10110571 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12122.06,A12122.14,A12122.22 |
10225976 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12122.06,A12122.14,A12122.22 |
10133131 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12122.06,A12122.14,A12122.22 |