Learn More
4-Nitrocatechol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470063
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrocatechol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470063
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11470063
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12122.22
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-nitrocatechol (4ncat) is a suitable ligand for amperometric determination of Al(III) at environmental concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrocatechol (4ncat) ist ein geeigneter Ligand für die amperometrische Bestimmung von Al(III) in Umweltkonzentrationen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3316-09-4
MDL-Nummer MFCD00007242
ChEBI CHEBI:16318
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrocatechol
Schmelzpunkt 174°C to 177°C
Summenformel C6H5NO4
Menge 100 g
Beilstein 1867508
Synonym 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
IUPAC-Name 4-Nitrobenzol-1,2-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 155.11
PubChem CID 3505109
Formelmasse 155.11
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberA12122.06,A12122.14,A12122.22
Chargennummer10185188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12122.06,A12122.14,A12122.22
Chargennummer10110571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12122.06,A12122.14,A12122.22
Chargennummer10225976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12122.06,A12122.14,A12122.22
Chargennummer10133131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12122.06,A12122.14,A12122.22
Name des Produkts
4-Nitrocatechol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >