Learn More
4-Nitrobenzendiazonium-Tetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15431538
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrobenzendiazonium-Tetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431538
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15431538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55315.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 456-27-9 | C6H4BF4N3O2 | 236.92 g/mol
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate is widely used as a standard reagent in organic synthesis. It is used as a dye for enterochromaffin cells. It is used for the spectrophotometric determination of common aromatic diisocyanates [toluene-2,4-diyl diisocyanate and 4,4'-methylenebis(phenyl isocyanate)] and gallic acid. It is also used for tissue staining and determination of trace phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzendiazoniumtetrafluoroborat wird als Standardreagenz in der organischen Synthese weit verbreitet eingesetzt. Es wird als Farbstoff für Enterochromaffinzellen verwendet. Es wird für die spektrophotometrische Bestimmung von allgemeinen aromatischen Diisocyanaten [Toluol-2,4-diyldiisocyanat und 4,4′-Methylenbis(phenylisocyanat)] und Gallensäure verwendet. Es wird auch für die Gewebefärbung und die Bestimmung von Phenolspuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-27-9
Summenformel C6H4BF4N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.92
MDL-Nummer MFCD00012005
InChI-Schlüssel AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, ccris 3641, unii-2uxo615r4o, p-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, benzenediazonium, 4-nitro-, tetrafluoroborate 1-, p-nitrophenyldiazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoroborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoroborateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 68006
IUPAC-Name 4-nitrobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 144°C to 148°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3599869
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 236.92
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX26C028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55315.03,H55315.14,H55315.06
ChargennummerS27F028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55315.03,H55315.14,H55315.06
ChargennummerX08H039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55315.03,H55315.14,H55315.06
Chargennummer61400055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55315.03,H55315.14,H55315.06
ChargennummerU23F025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55315.03,H55315.14,H55315.06
Name des Produkts
4-Nitrobenzendiazonium-Tetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >