Learn More
4-Nitrobenzendiazonium-Tetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441538
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate is widely used as a standard reagent in organic synthesis. It is used as a dye for enterochromaffin cells. It is used for the spectrophotometric determination of common aromatic diisocyanates [toluene-2,4-diyl diisocyanate and 4,4'-methylenebis(phenyl isocyanate)] and gallic acid. It is also used for tissue staining and determination of trace phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzendiazoniumtetrafluoroborat wird als Standardreagenz in der organischen Synthese weit verbreitet eingesetzt. Es wird als Farbstoff für Enterochromaffinzellen verwendet. Es wird für die spektrophotometrische Bestimmung von allgemeinen aromatischen Diisocyanaten [Toluol-2,4-diyldiisocyanat und 4,4′-Methylenbis(phenylisocyanat)] und Gallensäure verwendet. Es wird auch für die Gewebefärbung und die Bestimmung von Phenolspuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-27-9
Summenformel C6H4BF4N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.92
MDL-Nummer MFCD00012005
InChI-Schlüssel AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, ccris 3641, unii-2uxo615r4o, p-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, benzenediazonium, 4-nitro-, tetrafluoroborate 1-, p-nitrophenyldiazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoroborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoroborate
PubChem CID 68006
IUPAC-Name 4-nitrobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 144°C to 148°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3599869
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 236.92
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate