Learn More
4-n-Propylpiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22398-09-0 | C8H17N | 127.231 g/mol
62.85 CHF - 146.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 22398-09-0 |
---|---|
Summenformel | C8H17N |
Molekulargewicht (g/mol) | 127.231 |
MDL-Nummer | MFCD00023151 |
InChI-Schlüssel | RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook referenceMehr anzeigen |
PubChem CID | 31169 |
IUPAC-Name | 4-Propylpiperidin |
SMILES | CCCC1CCNCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15453317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25848.MD |
250 mg |
62.85 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11495580
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25848.03 |
1 g |
146.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
22398-09-0 | |
127.231 | |
RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N | |
31169 | |
CCCC1CCNCC1 |
C8H17N | |
MFCD00023151 | |
4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook referenceMehr anzeigen | |
4-Propylpiperidin |
Spezifikation
4-n-Propylpiperidine | |
0.864 | |
48°C (118°F) | |
C8H17N | |
MFCD00023151 | |
Luftempfindlich | |
RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N | |
4-Propylpiperidin | |
31169 | |
95% |
22398-09-0 | |
178°C to 180°C | |
Amine-like | |
1.453 | |
UN2733 | |
4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook reference | |
CCCC1CCNCC1 | |
127.231 | |
127.23 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H226
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:AMINE, ENTZÜNDBAR, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 244-956-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TN3740005
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen