Learn More
4-n-Propylpiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15453317
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-n-Propylpiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453317
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15453317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25848.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 22398-09-0 | C8H17N | 127.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22398-09-0
Summenformel C8H17N
Molekulargewicht (g/mol) 127.231
MDL-Nummer MFCD00023151
InChI-Schlüssel RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook referenceMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31169
IUPAC-Name 4-Propylpiperidin
SMILES CCCC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propylpiperidine
Dichte 0.864
Siedepunkt 178°C to 180°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.453
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2733
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 127.23
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10217642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25848.03,H25848.MD
Chargennummer10135446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25848.03,H25848.MD
Chargennummer10141443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25848.03,H25848.MD
Chargennummer10145176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25848.03,H25848.MD
Chargennummer10156955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH25848.03,H25848.MD
Name des Produkts
4-n-Propylpiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >