Learn More
4-n-Butoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499972
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-n-Butoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499972
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11499972
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12076.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 122-94-1 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
It is an intermediate of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt von Flüssigkristallen.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-94-1
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00002336
InChI-Schlüssel MBGGFXOXUIDRJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-butoxy, p-butoxyphenol, 4-n-butoxyphenol, phenol, p-butoxy, hydroquinone monobutyl ether, unii-8188dbs68j, 4-normal-butoxyphenol, 4-butoxy-pheno, 4-butoxy-phenol, 4-n-butyloxyphenolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31233
ChEBI CHEBI:34392
IUPAC-Name 4-Butoxyphenol
SMILES CCCCOC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butoxyphenol
Schmelzpunkt 63°C to 66°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and ethanol.
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB6411C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12076.22,A12076.06,A12076.14
ChargennummerE2538A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12076.22,A12076.06,A12076.14
ChargennummerB6410B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12076.22,A12076.06,A12076.14
Chargennummer81201036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12076.22,A12076.06,A12076.14
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
4-n-Butoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >