Learn More
4-Methoxyphenol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605562
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-76-5, 123-31-9
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00002332
InChI-Schlüssel NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
IUPAC-Name 4-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenol
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 56.0°C to 57.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 243.0°C
Flammpunkt 133°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 06,843
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethyl acetate, 455g/100g ethyl alcohol - 426g/100g acetone (25°C), 70g/100g benzene - 3g/100g carbon tetrachloride, (25°C)
Viskosität 8.5 mPa.s (65°C)
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.