Learn More
4-Methyl-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carbaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 165.22 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Methyl-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur