Learn More
4-Methyl-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10128182
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methyl-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10128182
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10128182
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC40904DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 121933-60-6
Summenformel C8H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD07772837
InChI-Schlüssel XFKPNQZVRPOJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4-methylthieno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxaldehyde,4-methyl, acmc-20mpsu, 4-methylthiopheno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 7164609
IUPAC-Name 4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carbaldehyde
SMILES CN1C(C=O)=CC2=C1C=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Methyl-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™ >