Learn More
4-Methoxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11482617
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methoxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482617
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11482617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14845.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
4-Methoxyphenol is an active ingredient and used in dermatology. It is employed as a pharmaceutical drug in skin depigmentation. It is used as polymerization inhibitors. For example, in the radical polymerization of acryaltes and styrene monomers. It is also used as an intermediate in the preparationagrochemicals, liquid crystals. It acts as a stabilizer for the formulation of inks, toners and adhesives. It is mainly used as an additive for textile and leather industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxyphenol ist ein Wirkstoff, der in der Dermatologie verwendet wird. Es wird als pharmazeutisches Mittel bei einer Depigmentierung der Haut eingesetzt. Es wird als Polymerisationshemmer verwendet. Zum Beispiel bei der radikalen Polymerisation von Acryalten und Styrol-Monomeren. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Agrochemikalien, Flüssigkristallen verwendet. Es dient als Stabilisator bei der Formulierung von Tinten, Tonern und Klebstoffen. Es wird hauptsächlich als Zusatzstoff in der Textil- und Lederindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ethylacetat, Ethanol, Ether, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Halogenen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-76-5
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00002332
InChI-Schlüssel NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
IUPAC-Name 4-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenol
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Dichte 1.55
Siedepunkt 243°C to 246°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Menge 250 g
Beilstein 507924
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,ethyl acetate,ethanol,ether,benzene and carbon tetrachloride.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10235525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA14845.18,A14845.30,A14845.0B
Chargennummer10255086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA14845.18,A14845.30,A14845.0B
ChargennummerA0467416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2024 ArtikelnummerA14845.18,A14845.30,A14845.0B
ChargennummerA0456953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 ArtikelnummerA14845.18,A14845.30,A14845.0B
ChargennummerX11J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 ArtikelnummerA14845.18,A14845.30,A14845.0B
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4-Methoxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >