Learn More
4-Methoxyphenol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10294930
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methoxyphenol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10294930
Marke: Thermo Scientific Acros 126001000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-76-5, 123-31-9
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00002332
InChI-Schlüssel NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
IUPAC-Name 4-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenol
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 56,0 °C bis 57,0 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 243.0°C
Flammpunkt 133°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 06,843
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethyl acetate, 455g/100g ethyl alcohol - 426g/100g acetone (25°C), 70g/100g benzene - 3g/100g carbon tetrachloride, (25°C)
Viskosität 8.5 mPa.s (65°C)
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0461371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer126000051,126005000,126000250,126000010,126001000
ChargennummerA0471475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer126000051,126005000,126000250,126000010,126001000
ChargennummerA0472433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer126000051,126005000,126000250,126000010,126001000
ChargennummerA0472432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer126000051,126005000,126000250,126000010,126001000
ChargennummerA0468869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer126000051,126005000,126000250,126001000,126000010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Methoxyphenol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >