Learn More
4-(Methoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388445
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Methoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388445
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11388445
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10474.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3662-78-0
Summenformel C9H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.22
MDL-Nummer MFCD00041099
InChI-Schlüssel WIZODHILGBTPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-methoxycarbonylphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-20amez, #, 4-methoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 4-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 138002
IUPAC-Name Methyl-4-Isothiocyanatobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2100504
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 193.23
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog NumberL10474.03,L10474.06
Chargennummer10228768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberL10474.03,L10474.06
Chargennummer10121855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10474.03,L10474.06
Chargennummer10228768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL10474.03,L10474.06
Chargennummer10205498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL10474.03,L10474.06
Name des Produkts
4-(Methoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >