Learn More
4-(Methoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398445
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Methoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398445
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11398445
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10474.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3662-78-0 | C9H7NO2S | 193.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3662-78-0
Summenformel C9H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.22
MDL-Nummer MFCD00041099
InChI-Schlüssel WIZODHILGBTPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-methoxycarbonylphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-20amez, #, 4-methoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 4-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate
PubChem CID 138002
IUPAC-Name Methyl-4-Isothiocyanatobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2100504
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 193.23
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog NumberL10474.03,L10474.06
Chargennummer10228768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberL10474.03,L10474.06
Chargennummer10121855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10474.03,L10474.06
Chargennummer10228768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL10474.03,L10474.06
Chargennummer10205498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL10474.03,L10474.06
Name des Produkts
4-(Methoxycarbonyl)phenylisothiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >