Learn More
4-Iodobutylacetat, 96 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 40596-44-9 | C6H11IO2 | 242.056 g/mol
66.90 CHF - 202.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 40596-44-9 |
---|---|
Summenformel | C6H11IO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 242.056 |
MDL-Nummer | MFCD00010664 |
InChI-Schlüssel | FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade |
PubChem CID | 2733405 |
IUPAC-Name | 4-Iodbutylacetat |
SMILES | CC(=O)OCCCCI |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15474467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31826.09 |
10 g |
66.90 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15484467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31826.18 |
50 g |
202.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
4-Iodobutyl acetate is used in the preparation of tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Iodbutylacetat wird bei der Herstellung von Tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid, Tri-n-Hexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid verwendet
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
Chemische Identifikatoren
40596-44-9 | |
242.056 | |
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N | |
2733405 | |
CC(=O)OCCCCI |
C6H11IO2 | |
MFCD00010664 | |
tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade | |
4-Iodbutylacetat |
Spezifikation
4-Iodobutyl acetate | |
40596-44-9 | |
94°C to 95°C (5.5 mmHg) | |
C6H11IO2 | |
1.5115 | |
Lichtempfindlich | |
Difficult to mix. | |
CC(=O)OCCCCI | |
242.056 | |
242.05 |
stabilized with copper | |
1.61 | |
91°C (196°F) | |
CH3CO2(CH2)4I | |
MFCD00010664 | |
tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade | |
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-Iodbutylacetat | |
2733405 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H227
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Kühl lagern