Learn More
4-Iodobutylacetat, 96 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15484467
Verfügbar ab: 09-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Iodobutylacetat, 96 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484467
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15484467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31826.18
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 40596-44-9 | C6H11IO2 | 242.056 g/mol
4-Iodobutyl acetate is used in the preparation of tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodbutylacetat wird bei der Herstellung von Tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid, Tri-n-Hexyl(acetoxybutyl))phosphoniumiodid verwendet
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40596-44-9
Summenformel C6H11IO2
Molekulargewicht (g/mol) 242.056
MDL-Nummer MFCD00010664
InChI-Schlüssel FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade
PubChem CID 2733405
IUPAC-Name 4-Iodbutylacetat
SMILES CC(=O)OCCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobutyl acetate
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 1.61
Siedepunkt 94°C to 95°C (5.5 mmHg)
Flammpunkt 91°C (196°F)
Strukturformel CH3CO2(CH2)4I
Brechungsindex 1.5115
Menge 50 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 242.05
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10185413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 ArtikelnummerH31826.18
Chargennummer10185413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH31826.09,H31826.18
Chargennummer10152601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH31826.09,H31826.18
Name des Produkts
4-Iodobutylacetat, 96 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals >