Learn More
4-Hydroxyphenylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397366
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Hydroxyphenylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397366
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11397366
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09350.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2444-19-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2444-19-1
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00053304
InChI-Schlüssel JFAXJRJMFOACBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone monobenzoate, p-hydroxyphenyl benzoate, unii-zcy7o225cp, 4-benzoyloxyphenol, 1,4-diphenol, 1-benzoate, benzoic acid 4-hydroxyphenyl ester, 4-hydroxyphenyl benzoate, zcy7o225cp, 4-hydroxyphenylbenzoate, 4-hydroxyphenylbenzoatMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75549
IUPAC-Name (4-Hydroxyphenyl)-Benzoat
SMILES OC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenyl benzoate
Schmelzpunkt 164°C to 167°C
Menge 5 g
Beilstein 2050596
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL09350.14,L09350.06
Chargennummer10163106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL09350.14,L09350.06
Chargennummer10226092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL09350.14,L09350.06
Chargennummer10216650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL09350.14,L09350.06
ChargennummerI30X034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL09350.14,L09350.06
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Name des Produkts
4-Hydroxyphenylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >