Learn More
Salicylsäurephenylester, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10552761
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Salicylsäurephenylester, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10552761
Marke: Thermo Scientific Acros 165082500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Phenylsalicylat, 99 %, C13H10O3, CAS-Nummer-118-55-8, Salol, Salphenyl, Phenylsalicylat, 2-Phenoxycarbonylphenol, Salicylsäure, Phenylester, Benzoesäure, 2-Hydroxy-, Phenylester, Phenyl-2-hydroxybenzoat, Musol, Phenolsalicylat, 2-Hydroxybenzoesäure-Phenylester, 250 g, 98,5 % min. (GC)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-55-8
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
InChI-Schlüssel ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
IUPAC-Name Phenyl-2-hydroxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl salicylate
Schmelzpunkt 40.0°C to 44.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 172.0°C to 173.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(HO)C6H4CO2C6H5
Menge 250 g
Beilstein 10,76
Merck Index 15,742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1% (25°C). Other solubilities: 1g/1.5mL benzene- 1g/5mL amyl alcohol,53g/100g abs.ethanol-470g/100g ethylacetate (25 c),620g/100g methylethylketone-460g/100g toluene(25 c,soluble in chloroform,acetone,ether and oils,s
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl salicylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Salicylsäurephenylester, 99%, Thermo Scientific Chemicals >