Learn More
4-(Hydroxymethyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 586-95-8 | C6H7NO | 109.13 g/mol
46.50 CHF - 123.70 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 586-95-8 |
---|---|
Summenformel | C6H7NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 109.13 |
MDL-Nummer | MFCD00006442 |
InChI-Schlüssel | PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol |
PubChem CID | 11472 |
IUPAC-Name | Pyridin-4-ylmethanol |
SMILES | OCC1=CC=NC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10625992
|
Thermo Scientific Acros
166110250 |
25 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10113800
|
Thermo Scientific Acros
166111000 |
100 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
586-95-8 | |
109.13 | |
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N | |
11472 | |
OCC1=CC=NC=C1 |
C6H7NO | |
MFCD00006442 | |
4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol | |
Pyridin-4-ylmethanol |
Spezifikation
4-(Hydroxymethyl)pyridine | |
586-95-8 | |
100.0 | |
Weiß bis gelb | |
148°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C5H4N)CH2OH | |
4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol | |
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N | |
Pyridin-4-ylmethanol | |
11472 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
52°C to 53°C | |
107°C to 110°C (1.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H7NO | |
MFCD00006442 | |
Solubility in water: soluble | |
OCC1=CC=NC=C1 | |
109.13 | |
109.13 | |
Kristalle, kristallines Pulver oder kristalline Masse |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-590-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UT4691000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-(Hydroxymethyl)pyridine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.