Learn More
4-(Hydroxymethyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10625992
4-(Hydroxymethyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625992 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10625992
Marke: Thermo Scientific Acros 166110250
CAS: 586-95-8 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-95-8
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00006442
InChI-Schlüssel PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol
PubChem CID 11472
IUPAC-Name Pyridin-4-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)pyridine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 53°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 107°C to 110°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 148°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH2OH
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver oder kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0400074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer166111000,166110250
ChargennummerA0417854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer166111000,166110250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Hydroxymethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-(Hydroxymethyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >