Learn More
4-Hydroxy-3-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499196
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Hydroxy-3-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499196
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11499196
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18056.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4421-08-3
MDL-Nummer MFCD00001820
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 85°C to 89°C
Summenformel C8H7NO2
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Synonym vanillonitrile, m-anisonitrile, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem13112, 2-methoxy-4-cyanophenol, 4-cyano-2-methoxyphenol, 5-cyano-2-hydroxyanisole, 2-methoxy-4-cyano-phenol
InChI-Schlüssel QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C#N)O
IUPAC-Name 4-hydroxy-3-methoxybenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
PubChem CID 78135
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG24N20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18056.22,A18056.14
Chargennummer10159724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18056.22,A18056.14
Chargennummer10233459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18056.22,A18056.14
Chargennummer10159473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18056.22,A18056.14
Chargennummer10138966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18056.22,A18056.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Hydroxy-3-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >