Learn More
4-Hydroxy-3-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409206
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Hydroxy-3-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409206
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11409206
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18056.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4421-08-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4421-08-3
MDL-Nummer MFCD00001820
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 85°C to 89°C
Summenformel C8H5NO2
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Synonym piperonylonitrile, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonitrile, 3,4-methylenedioxy benzonitrile, 3,4-methylenedioxybenzonitrile, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile, benzo-1,3-dioxole-5-carbonitrile, benzonitrile, 3,4-methylenedioxy, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbonitrile, pubchem15358
InChI-Schlüssel PKRWWZCDLJSJIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C#N
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
PubChem CID 78136
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerG24N20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18056.22,A18056.14
Chargennummer10233459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18056.22,A18056.14
Chargennummer10159724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18056.22,A18056.14
Chargennummer10159473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18056.22,A18056.14
Chargennummer10138966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18056.22,A18056.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Hydroxy-3-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >