Learn More
4-Fluorophenylmagnesiumbromid, 0.8 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 352-13-6 | C6H4BrFMg | 199.31 g/mol
79.50 CHF - 296.48 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 352-13-6, 109-99-9 |
---|---|
Summenformel | C6H4BrFMg |
Molekulargewicht (g/mol) | 199.31 |
MDL-Nummer | MFCD00009667 |
InChI-Schlüssel | QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent |
PubChem CID | 2734897 |
IUPAC-Name | Magnesium;Fluorbenzol;Bromid |
SMILES | FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10240703
|
Thermo Scientific Acros
377231000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche | N/A | ||||||
10588093
|
Thermo Scientific Acros
377238000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
352-13-6, 109-99-9 | |
199.31 | |
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M | |
2734897 | |
FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 |
C6H4BrFMg | |
MFCD00009667 | |
4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent | |
Magnesium;Fluorbenzol;Bromid |
Spezifikation
4-Fluorophenylmagnesium bromide | |
0.8M Solution in THF | |
5.0°C | |
F(C6H6)MgBr | |
1.0100g/mL | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 | |
199.31 | |
199.3 | |
1.01 | |
Lösung |
Gelb bis Braun | |
352-13-6, 109-99-9 | |
C6H4BrFMg | |
MFCD00009667 | |
4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent | |
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M | |
Magnesium;Fluorbenzol;Bromid | |
2734897 | |
14 to 17% | |
−21°C |
Sicherheit und Handhabung
GHS P Statement May cause respiratory irritation. Causes severe skin burns and eye damage. Suspected of causing cancer. Highly flammable liquid and vapor. In contact with water releases flammable gas. Reacts violently with water. May form explosive peroxides.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Keep container tightly closed. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Gefahr
Recommended Storage : Das Produkt kann während der Lagerung eine Trübung oder einen Niederschlag entwickeln
- 4-Fluorophenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.