Learn More
4-Fluorophenylmagnesiumbromid, 0.8 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10240703
4-Fluorophenylmagnesiumbromid, 0.8 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10240703 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10240703
Marke: Thermo Scientific Acros 377231000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 352-13-6 | C6H4BrFMg | 199.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-13-6, 109-99-9
Summenformel C6H4BrFMg
Molekulargewicht (g/mol) 199.31
MDL-Nummer MFCD00009667
InChI-Schlüssel QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagentMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734897
IUPAC-Name Magnesium;Fluorbenzol;Bromid
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Farbe Gelb bis Braun
Namenshinweis 0.8M Solution in THF
Schmelzpunkt 5.0°C
Strukturformel F(C6H6)MgBr
Dichte 1.0100g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction.
Formelmasse 199.3
Reinheit (%) 14 to 17%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.01
Menge 100 mL
Flammpunkt −21°C
Physikalische Form Lösung
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0413818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number377231000,377238000
ChargennummerA0398918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number377231000,377238000
ChargennummerA0399869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number377231000,377238000
ChargennummerA0397556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number377231000,377238000
ChargennummerA0394757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number377231000,377238000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluorophenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
4-Fluorophenylmagnesiumbromid, 0.8 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >