Learn More
4-Fluorindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15482428
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Fluorindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482428
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15482428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56011.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 387-43-9
Summenformel C8H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 135.141
MDL-Nummer MFCD00055992
InChI-Schlüssel ZWKIJOPJWWZLDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroindole, 1h-indole, 4-fluoro, 4-fluoro-indole, pubchem7297, acmc-1cnb8, ksc224m5j, bidd:gt0103
PubChem CID 2774502
IUPAC-Name 4-Fluoro-1H-Indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoroindole
Schmelzpunkt 30°C to 32°C
Siedepunkt 90°C (0.4 mmHg)
Menge 250 mg
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81500364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH56011.03,H56011.06,H56011.MD
Chargennummer10189836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH56011.03,H56011.06,H56011.MD
ChargennummerBI190551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH56011.03,H56011.06,H56011.MD
Name des Produkts
4-Fluorindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >