Learn More
4-Fluorindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665125 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoroindole
CAS 387-43-9
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 32°C
Farbe Bronze bis gelb
Siedepunkt 90°C (0.4 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H6FN
MDL-Nummer MFCD00055992
Menge 1 g
Synonym 4-fluoroindole, 1h-indole, 4-fluoro, 4-fluoro-indole, pubchem7297, acmc-1cnb8, ksc224m5j, bidd:gt0103
InChI-Schlüssel ZWKIJOPJWWZLDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)F
IUPAC-Name 4-Fluoro-1H-Indol
Molekulargewicht (g/mol) 135.14
PubChem CID 2774502
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoroindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Fluorindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >